n-Octanoic anhydride 95%
|
|
BLDPBD143824-25GEA
43.7
EUR
BLDPBD143824-25G
BLDPBD143824-5G
n-Octanoic anhydride 95%
n-Octanoic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₆H₃₀O₃ MW: 270,41 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00056161 CAS-numero: 623-66-5 |