Nikkelibis(sulfamidaatti)tetrahydraatii 98+%
|
|
BLDPBD144664-25GEA
6.3
EUR
BLDPBD144664-25G
Nikkelibis(sulfamidaatti)tetrahydraatii 98+%
Nikkelibis(sulfamidaatti)tetrahydraatii
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
H₄N₂NiO₆S₂·4H₂O MW: 322,92 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00149966 CAS-numero: 124594-15-6 |