9-Methylcarbazole 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD14573-1GEA
19.8
EUR
BLDPBD14573-1G
BLDPBD14573-5G
BLDPBD14573-25G
9-Methylcarbazole 97%
9-Methylcarbazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₃H₁₁N MW: 181,2331 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00013431 CAS-numero: 1484-12-4 |