Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate 95%
BLDPBD148664-1GEA 22.9 EUR
BLDPBD148664-1G BLDPBD148664-250MG BLDPBD148664-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₇H₆BF₄KO
MW: 232,0300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115757
CAS-numero: 850623-62-0