Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD148674-5GEA
42.6
EUR
BLDPBD148674-5G
BLDPBD148674-1G
BLDPBD148674-25G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 97%
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₅BF₃KO₂ MW: 228,02 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD04115737 CAS-numero: 850623-38-0 |