2-Pyridinesulphonic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD149747-250MGEA 10.4 EUR
BLDPBD149747-250MG BLDPBD149747-1G BLDPBD149747-10G BLDPBD149747-5G BLDPBD149747-25G
2-Pyridinesulphonic acid 98%
2-Pyridinesulphonic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₅H₅NO₃S
MW: 159,1631 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234080
CAS-numero: 15103-48-7