4-(Bromomethyl)benzophenone 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD15192-25GEA
312
EUR
BLDPBD15192-25G
BLDPBD15192-1G
BLDPBD15192-5G
BLDPBD15192-10G
4-(Bromomethyl)benzophenone 97%
4-(Bromomethyl)benzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275,1405 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00092076 CAS-numero: 32752-54-8 |