tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD152786-100GEA 522 EUR
BLDPBD152786-100G BLDPBD152786-10G BLDPBD152786-25G BLDPBD152786-5G BLDPBD152786-1G
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₁₁H₁₂BrFO₂
MW: 275,1100 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08703426
CAS-numero: 889858-12-2