Tetrapropyyliammoniumjodidi 98%
|
|
BLDPBD153703-5GEA
9.4
EUR
BLDPBD153703-5G
BLDPBD153703-25G
Tetrapropyyliammoniumjodidi 98%
Tetrapropyyliammoniumjodidi
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava:
C₁₂H₂₈IN MW: 313,27 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011842 CAS-numero: 631-40-3 |