[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide 98%
BLDPBD1579-100GEA 256 EUR
BLDPBD1579-100G BLDPBD1579-25G BLDPBD1579-5G
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide 98%
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,3132 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00075119
CAS-numero: 86608-70-0