2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD158317-5GEA 82.1 EUR
BLDPBD158317-5G BLDPBD158317-1G BLDPBD158317-25G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9296 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08235078
CAS-numero: 874290-63-8