Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD158406-1GEA 91.5 EUR
BLDPBD158406-1G BLDPBD158406-250MG
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 98%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₆H₇NO₃
MW: 141,1247 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08689502
CAS-numero: 41172-57-0