3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD159330-5GEA
484
EUR
BLDPBD159330-5G
BLDPBD159330-100MG
BLDPBD159330-1G
BLDPBD159330-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₆H₇BrN₂O MW: 203,0366 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD16659663 CAS-numero: 1043688-99-8 |