3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
BLDPBD160619-1GEA 41.6 EUR
BLDPBD160619-1G BLDPBD160619-25G BLDPBD160619-10G BLDPBD160619-250MG BLDPBD160619-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11111000
CAS-numero: 108159-96-2