5-Bromo-2,4-difluorotoluene 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD160871-1GEA 7.3 EUR
BLDPBD160871-1G BLDPBD160871-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene 98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD15144620
CAS-numero: 159277-47-1