2,5-Dibromoterephthalaldehyde 97%
|
|
BLDPBD164199-1GEA
67.6
EUR
BLDPBD164199-1G
BLDPBD164199-250MG
BLDPBD164199-100MG
BLDPBD164199-10G
BLDPBD164199-25G
BLDPBD164199-5G
2,5-Dibromoterephthalaldehyde 97%
2,5-Dibromoterephthalaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₄Br₂O₂ MW: 291,93 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD11521314 CAS-numero: 63525-48-4 |