4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD164783-100GEA 3260 EUR
BLDPBD164783-100G BLDPBD164783-250MG BLDPBD164783-5G BLDPBD164783-0.025 BLDPBD164783-25G BLDPBD164783-100MG BLDPBD164783-10G BLDPBD164783-1G
4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine 97%
4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12400760
CAS-numero: 79055-59-7