7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD164786-25GEA
472
EUR
BLDPBD164786-25G
BLDPBD164786-250MG
BLDPBD164786-100G
BLDPBD164786-5G
BLDPBD164786-1G
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD07778353 CAS-numero: 808744-34-5 |