Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD164815-5GEA 133 EUR
BLDPBD164815-5G BLDPBD164815-250MG BLDPBD164815-1G BLDPBD164815-10G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09910350
CAS-numero: 86718-01-6