2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
|
|
BLDPBD165087-1GEA
46.8
EUR
BLDPBD165087-1G
BLDPBD165087-5G
BLDPBD165087-250MG
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₁₂BNO₃ MW: 181,00 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD07368870 CAS-numero: 870521-30-5 |