(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol 98% 99%ee
|
|
BLDPBD166007-250MGEA
41.6
EUR
BLDPBD166007-250MG
BLDPBD166007-5G
BLDPBD166007-100MG
BLDPBD166007-25G
BLDPBD166007-1G
(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol 98% 99%ee
(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₇H₁₆O₂ MW: 252,31 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD31714175 CAS-numero: 223259-62-9 |