1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid 98%
|
|
BLDPBD167731-250MGEA
43.7
EUR
BLDPBD167731-250MG
BLDPBD167731-5G
BLDPBD167731-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid 98%
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₉BN₂O₂ MW: 175,9803 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09870045 CAS-numero: 1001907-60-3 |