1-Naphthylacetamide 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD17057-10GEA 11.5 EUR
BLDPBD17057-0.025G BLDPBD17057-10G BLDPBD17057-25G
1-Naphthylacetamide 97%
1-Naphthylacetamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004047
CAS-numero: 86-86-2