3,4-Dihydroxybenzophenone 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD17062-5GEA 14.6 EUR
BLDPBD17062-5G BLDPBD17062-100G BLDPBD17062-25G BLDPBD17062-10G
3,4-Dihydroxybenzophenone 98%
3,4-Dihydroxybenzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,2200 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00477203
CAS-numero: 10425-11-3