(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride 98+%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD17430-5GEA
26
EUR
BLDPBD17430-5G
BLDPBD17430-1G
BLDPBD17430-25G
BLDPBD17430-100G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride 98+%
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₂H₁₈ClNO MW: 227,7304 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00044200 CAS-numero: 105973-51-1 |