1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD18678-10GEA 26 EUR
BLDPBD18678-10G BLDPBD18678-5G BLDPBD18678-500G BLDPBD18678-0.5G BLDPBD18678-25G BLDPBD18678-100G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861126
CAS-numero: 160976-02-3