4,5,6-Trichloropyrimidine 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD18933-1GEA
44.7
EUR
BLDPBD18933-1G
BLDPBD18933-100MG
BLDPBD18933-250MG
BLDPBD18933-5G
BLDPBD18933-25G
BLDPBD18933-100G
4,5,6-Trichloropyrimidine 97%
4,5,6-Trichloropyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₄HCl₃N₂ MW: 183,4231 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08458457 CAS-numero: 1780-27-4 |