tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
BLDPBD19576-100GEA 27.1 EUR
BLDPBD19576-100G BLDPBD19576-500G BLDPBD19576-1000G BLDPBD19576-25G BLDPBD19576-5G
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₆H₁₁BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051908
CAS-numero: 23877-12-5