Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196680-250MGEA
22.9
EUR
BLDPBD196680-250MG
BLDPBD196680-5G
BLDPBD196680-1G
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₂H₁₄N₂O₂ MW: 218,2500 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00139510 CAS-numero: 81448-48-8 |