4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD201103-5GEA
383
EUR
BLDPBD201103-5G
BLDPBD201103-250MG
BLDPBD201103-1G
BLDPBD201103-100MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₇H₃BrFNO₃ MW: 248,0060 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD10758067 CAS-numero: 679839-39-5 |