D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD20224-25GEA 7.3 EUR
BLDPBD20224-25G BLDPBD20224-500G BLDPBD20224-100G BLDPBD20224-10G BLDPBD20224-1000G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 98%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00135622
CAS-numero: 32449-92-6