4-Chloro-2-picoline 98%
|
|
BLDPBD20479-5GEA
17.7
EUR
BLDPBD20479-5G
BLDPBD20479-10G
BLDPBD20479-1G
BLDPBD20479-25G
BLDPBD20479-100G
4-Chloro-2-picoline 98%
4-Chloro-2-picoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₆H₆ClN MW: 127,57 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00038833 CAS-numero: 3678-63-5 |