4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD20541-5GEA
7.3
EUR
BLDPBD20541-5G
BLDPBD20541-100G
BLDPBD20541-25G
BLDPBD20541-500G
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide 97%
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₈N₂O₂ MW: 168,15 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00065172 CAS-numero: 37699-43-7 |