4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208200-100MGEA
25
EUR
BLDPBD208200-100MG
BLDPBD208200-1G
BLDPBD208200-250MG
BLDPBD208200-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride 95%
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₂Cl₂NS₂·Cl MW: 208,517 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03426194 CAS-numero: 75318-43-3 |