3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208889-25GEA
141
EUR
BLDPBD208889-25G
BLDPBD208889-1G
BLDPBD208889-100G
BLDPBD208889-250MG
BLDPBD208889-10G
BLDPBD208889-5G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 97%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₅FO₃ MW: 156,1112 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD11846515 CAS-numero: 860296-12-4 |