4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid 98%
BLDPBD212192-250MGEA 25 EUR
BLDPBD212192-250MG BLDPBD212192-5G BLDPBD212192-25G BLDPBD212192-1G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid 98%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252,075 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16660234
CAS-numero: 1083326-41-3