5-Iodo-o-toluic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21387-25GEA
15.6
EUR
BLDPBD21387-25G
BLDPBD21387-100G
BLDPBD21387-10G
BLDPBD21387-500G
BLDPBD21387-5G
5-Iodo-o-toluic acid 98%
5-Iodo-o-toluic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₈H₇IO₂ MW: 262,0400 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01570258 CAS-numero: 54811-38-0 |