Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD21677-25GEA 709 EUR
BLDPBD21677-25G BLDPBD21677-5G BLDPBD21677-10G BLDPBD21677-1G
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06742784
CAS-numero: 59648-14-5