6-Cyclopropylpyridin-3-amine 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD216795-100MGEA
56.2
EUR
BLDPBD216795-100MG
BLDPBD216795-5G
BLDPBD216795-1G
BLDPBD216795-250MG
6-Cyclopropylpyridin-3-amine 95%
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₁₀N₂ MW: 134,178 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD12033370 CAS-numero: 1159821-66-5 |