1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 98%
|
|
BLDPBD217234-25GEA
67.6
EUR
BLDPBD217234-25G
BLDPBD217234-5G
BLDPBD217234-10G
BLDPBD217234-1G
BLDPBD217234-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₄N₂O₂ MW: 194,23 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD12761241 CAS-numero: 1153949-11-1 |