3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD217974-1GEA 75.9 EUR
BLDPBD217974-1G BLDPBD217974-250MG BLDPBD217974-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₇H₃BrClFO
MW: 237,4500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11111905
CAS-numero: 886615-30-1