6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21819-500GEA
817
EUR
BLDPBD21819-500G
BLDPBD21819-5G
BLDPBD21819-10G
BLDPBD21819-1G
BLDPBD21819-100G
BLDPBD21819-25G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD06496200 CAS-numero: 6188-23-4 |