4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
|
|
BLDPBD218882-1GEA
74.9
EUR
BLDPBD218882-1G
BLDPBD218882-5G
BLDPBD218882-250MG
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₉H₉BO₄ MW: 191,9764 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD01075704 CAS-numero: 159896-15-8 |