Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD218896-250MGEA
33.3
EUR
BLDPBD218896-250MG
BLDPBD218896-5G
BLDPBD218896-1G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 98%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,183 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00466275 CAS-numero: 57805-85-3 |