2-Amino-6-bromoquinoline 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD219355-5GEA 405 EUR
BLDPBD219355-5G BLDPBD219355-1G BLDPBD219355-250MG
2-Amino-6-bromoquinoline 98%
2-Amino-6-bromoquinoline
Kaava: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
CAS-numero: 791626-58-9