4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD219869-100MGEA
27.1
EUR
BLDPBD219869-100MG
BLDPBD219869-250MG
BLDPBD219869-5G
BLDPBD219869-1G
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177,1600 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03787902 CAS-numero: 101420-67-1 |