2-Butynoic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD2250-1GEA
7.3
EUR
BLDPBD2250-1G
BLDPBD2250-10G
BLDPBD2250-5G
BLDPBD2250-25G
2-Butynoic acid 98%
2-Butynoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₄H₄O₂ MW: 84,07 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00004363 CAS-numero: 590-93-2 |