5-Pyrimidineboronic acid 98%
BLDPBD2257-10GEA 57.2 EUR
BLDPBD2257-10G BLDPBD2257-1G BLDPBD2257-25G BLDPBD2257-500G BLDPBD2257-100G BLDPBD2257-5G
5-Pyrimidineboronic acid 98%
5-Pyrimidineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123,91 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03002366
CAS-numero: 109299-78-7