3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD226661-1GEA 65.5 EUR
BLDPBD226661-1G BLDPBD226661-25G BLDPBD226661-250MG BLDPBD226661-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193,0000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11845864
CAS-numero: 117820-80-1