4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD228667-5GEA
215
EUR
BLDPBD228667-5G
BLDPBD228667-1G
BLDPBD228667-250MG
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₄H₁₈BNO₃ MW: 259,1100 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD06795675 CAS-numero: 475272-13-0 |